3-(3-Fluorophenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28180-1G
APOSPC28180-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28180-1G
3-(3-Fluorophenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid, tech
3-(3-Fluorophenyl)-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₇H₁₄FNO₃
MW: 299,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02571409
Numéro CAS: 478260-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité