6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28182-1G
APOSPC28182-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28182-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, tech
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O₂
MW: 264,588 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637318
Numéro CAS: 874830-60-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité