Ethyl 4-(3,4-difluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28189-1G
APOSPC28189-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28189-1G
Ethyl 4-(3,4-difluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, tech
Ethyl 4-(3,4-difluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₅F₂NO₃
MW: 295,281 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975288
Numéro CAS: 478261-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité