8-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28192-1G
APOSPC28192-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28192-1G
8-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine, tech
8-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formule: C₈H₃ClF₅N₃
MW: 271,575 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082839
Numéro CAS: 478248-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité