1-(4-Fluorophenyl)-4-(morpholin-4-yl)butan-1-one, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28198-1G
APOSPC28198-1GEA 1570 EUR InStock
APOSPC28198-1G
1-(4-Fluorophenyl)-4-(morpholin-4-yl)butan-1-one, tech
1-(4-Fluorophenyl)-4-(morpholin-4-yl)butan-1-one
Formule: C₁₄H₁₈FNO₂
MW: 251,297 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01737578
Numéro CAS: 3800-15-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité