5-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28214-1G
APOSPC28214-1GEA 582 EUR InStock
APOSPC28214-1G
5-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₉ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758060
Numéro CAS: 1033463-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité