4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC28233-1G
APOSPC28233-1GEA 894 EUR InStock
APOSPC28233-1G
4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzaldehyde 97%
4-[4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₇F₃N₂O
MW: 240,181 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19586808
Numéro CAS: 1393125-27-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité