Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine

PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point de fusion: 35…41 °C
Point d'éclair: 98.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741371
Numéro CAS: 327056-62-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité