4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M dans le THF
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2833-100ML
APOSPC2833-100MLEA 763 EUR InStock
APOSPC2833-100ML
4-Fluorobenzylmagnesium chloride 0,25 M dans le THF
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
Formule: C₇H₆ClFMg
MW: 168,878 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C
Densité: 0.948 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: <–17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319898
Numéro CAS: 1643-73-8
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité