Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-isothiocyanatobenzene, 1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzene

PC2875L-5G
APOSPC2875L-5GEA 118 EUR InStock
APOSPC2875L-5G
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle 97%
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle


Formule: C₇H₃F₂NS
MW: 171,17 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C/30mmHg
Densité: 1.349 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041044
Numéro CAS: 141106-52-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité