3',4'-Difluoropropiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2883-1G
APOSPC2883-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2883-1G
3',4'-Difluoropropiophénone 97%
3',4'-Difluoropropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O
Point d'ébullition: 64…65 °C/1.8mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015505
Numéro CAS: 23384-72-7
EINECS: 245-627-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité