Nonafluoro-tert-butyl isobutyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2892-1G
APOSPC2892-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC2892-1G
Nonafluoro-tert-butyl isobutyrate
Nonafluoro-tert-butyl isobutyrate
Formule: C₈H₇F₉O₂
MW: 306,126 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08741387
Numéro CAS: 914637-43-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC2892-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité