2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2912-1G
APOSPC2912-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC2912-1G
2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
2,3-Difluoro-4-iodophenol
Formule: C₆H₃F₂IO
Point de fusion: 53…63 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741391
Numéro CAS: 144292-40-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité