1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride, 2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride
PC2929-1G
APOSPC2929-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2929-1G
1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₃H₆F₃N·ClH
MW: 149,543 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972986
Numéro CAS: 2968-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité