1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2951-1G
APOSPC2951-1GEA 271 EUR InStock
APOSPC2951-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylic acid
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 308,69 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664789
Numéro CAS: 874800-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité