1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidine-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2952-1G
APOSPC2952-1GEA 376 EUR InStock
APOSPC2952-1G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidine-4-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-3-piperidine-4-ol
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
MW: 280,68 g/mol
Point de fusion: 74…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202495
Numéro CAS: 306976-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité