Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-picoline

PC2989-1G
APOSPC2989-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2989-1G
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine
5-Bromo-2-fluoro-3-méthylpyridine


Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095091
Numéro CAS: 29312-98-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité