4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid
PC2999-1G
APOSPC2999-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC2999-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656274
Numéro CAS: 874288-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité