Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine

Fournisseur: Apollo Scientific

PC300503-1G
APOSPC300503-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC300503-1G
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine


Formule: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,134 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994638
Numéro CAS: 944580-98-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité