6-(Trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dihydro-3-oxo-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine, 6-(Trifluoromethyl)-4H-benzo[b][1,4]oxazin-3-one
PC300507-1G
APOSPC300507-1GEA 203 EUR InStock
APOSPC300507-1G
6-(Trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(Trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217,145 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02648641
Numéro CAS: 189940-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité