N-Methyl-N-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC300519-1G
APOSPC300519-1GEA 145 EUR InStock
APOSPC300519-1G
N-Methyl-N-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzyl]amine
N-Methyl-N-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formule: C₁₃H₁₇F₃N₂O
MW: 274,282 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025891
Numéro CAS: 886851-52-1
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité