1-(3-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300524-1G
APOSPC300524-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC300524-1G
1-(3-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569310
Numéro CAS: 566154-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité