5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300553-1G
APOSPC300553-1GEA 447 EUR InStock
APOSPC300553-1G
5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
5-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
Formule: C₉H₆F₃N₃
MW: 213,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406818
Numéro CAS: 190273-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité