7-Fluoro-6-methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300573-1G
APOSPC300573-1GEA 524 EUR InStock
APOSPC300573-1G
7-Fluoro-6-methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formule: C₉H₁₀FN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16631266
Numéro CAS: 1355171-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité