Ethyl 3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300577-1G
APOSPC300577-1GEA 466 EUR InStock
APOSPC300577-1G
Ethyl 3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168282
Numéro CAS: 1355171-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité