Ethyl 6-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300587-1G
APOSPC300587-1GEA 234 EUR InStock
APOSPC300587-1G
Ethyl 6-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804152
Numéro CAS: 1427460-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité