Methyl 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)phenol, 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid methyl ester
PC300593-1G
APOSPC300593-1GEA 488 EUR InStock
APOSPC300593-1G
Methyl 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetate
Methyl 3-fluoro-4-hydroxyphenylacetate
Formule: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Point d'ébullition: 90…93 °C (0.1 mm Hg)
Point de fusion: 32…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399290
Numéro CAS: 79280-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité