4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC300600-1G
APOSPC300600-1GEA 282 EUR InStock
APOSPC300600-1G
4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₆ClF₃N₂O₃S
MW: 338,685 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109532
Numéro CAS: 1160058-86-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité