1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300608-1G
APOSPC300608-1GEA 310 EUR InStock
APOSPC300608-1G
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
1-(Bromomethyl)-2-(2-fluorophenoxy)benzene
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15146804
Numéro CAS: 1355171-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité