2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300620-1G
APOSPC300620-1GEA 296 EUR InStock
APOSPC300620-1G
2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Formule: C₁₃H₁₁FO
MW: 202,228 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05980834
Numéro CAS: 773872-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité