4-(4-Bromophenoxy)-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300624-1G
APOSPC300624-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC300624-1G
4-(4-Bromophenoxy)-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
4-(4-Bromophenoxy)-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₁₃H₇BrF₃NO₃
MW: 362,099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13677626
Numéro CAS: 1156314-30-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité