1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300627-1G
APOSPC300627-1GEA 432 EUR InStock
APOSPC300627-1G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Formule: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759191
Numéro CAS: 1048921-30-7
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité