3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300657-1G
APOSPC300657-1GEA 340 EUR InStock
APOSPC300657-1G
3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Isocyanato-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
When melted, may contain small amount of sediment
Formule: C₈H₅F₃N₂O
MW: 202,133 g/mol
Point d'ébullition: 144…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808642
Numéro CAS: 874832-10-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité