4-Pyrrolidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300663-1G
APOSPC300663-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC300663-1G
4-Pyrrolidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Pyrrolidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09050704
Numéro CAS: 773899-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité