6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300701-1G
APOSPC300701-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC300701-1G
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂OS
MW: 260,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11615820
Numéro CAS: 1135282-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité