1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperidin-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300710-1G
APOSPC300710-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC300710-1G
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperidin-4-one
1-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperidin-4-one
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 439097-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité