2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC300716-1G
APOSPC300716-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC300716-1G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formule: C₈H₈F₃N₃O
MW: 219,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18804173
Numéro CAS: 1228794-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité