2-(Chloromethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300720-1G
APOSPC300720-1GEA 319 EUR InStock
APOSPC300720-1G
2-(Chloromethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(2-fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₆ClFN₂O
MW: 212,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09041034
Numéro CAS: 350672-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité