N-(2-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300732-1G
APOSPC300732-1GEA 601 EUR InStock
APOSPC300732-1G
N-(2-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
N-(2-Methoxyphenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Formule: C₁₅H₁₄F₃N₃O₂
MW: 325,286 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406832
Numéro CAS: 1227954-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité