3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300738-250MG
APOSPC300738-250MGEA 383 EUR InStock
APOSPC300738-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrF₃N₂O₂
MW: 309,039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168281
Numéro CAS: 1355171-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité