3-Chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300739-100MG
APOSPC300739-100MGEA 325 EUR InStock
APOSPC300739-100MG
3-Chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄ClF₃N₂O₂
MW: 264,588 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168283
Numéro CAS: 1237838-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité