N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300748-100MG
APOSPC300748-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC300748-100MG
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₈F₃NO₃S
MW: 255,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08599121
Numéro CAS: 909527-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité