8-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300756-1G
APOSPC300756-1GEA 258 EUR InStock
APOSPC300756-1G
8-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃N₃O₂
MW: 265,577 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995619
Numéro CAS: 1858241-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité