Methyl 2,3,5-trifluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300762-1G
APOSPC300762-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC300762-1G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-piperidin-1-ylbenzoate
Formule: C₁₃H₁₄F₃NO₂
MW: 273,251 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040510
Numéro CAS: 1858249-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité