4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300774-1G
APOSPC300774-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC300774-1G
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazol-2-amine
4-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-1,3-thiazol-2-amine
Formule: C₁₀H₈F₃N₃S
MW: 259,251 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995632
Numéro CAS: 1858241-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité