4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300845-1G
APOSPC300845-1GEA 361 EUR InStock
APOSPC300845-1G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₈F₃N₃O₃S
MW: 319,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109535
Numéro CAS: 1858257-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité