N-[4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300858-1G
APOSPC300858-1GEA 371 EUR InStock
APOSPC300858-1G
N-[4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
N-[4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28954654
Numéro CAS: 1858255-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité