4-[8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300863-1G
APOSPC300863-1GEA 452 EUR InStock
APOSPC300863-1G
4-[8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
4-[8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Formule: C₁₅H₈F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28992255
Numéro CAS: 1980053-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité