4-Chloro-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300961-1G
APOSPC300961-1GEA 181 EUR InStock
APOSPC300961-1G
4-Chloro-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₅H₁₅ClF₃N₅
MW: 357,761 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29060040
Numéro CAS: 2183593-91-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité