2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300971-1G
APOSPC300971-1GEA 227 EUR InStock
APOSPC300971-1G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)nicotinonitrile
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)nicotinonitrile
Formule: C₁₂H₆ClFN₂O
MW: 248,64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26178184
Numéro CAS: 1542060-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité